Documents
758450
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
Synonyme(s) :
Benzothiazole-2-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-93 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
Clé InChI
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable