Principaux documents
05180
Sigma-Aldrich
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro Beilstein :
3654425
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)C(C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable