Key Documents
FTAQ-RO
Roche
Taq ADN polymérase FastStart, 5 U/μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
41106300
Forme
liquid
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart
Conditionnement
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
72 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
pH
8-9
Solubilité
water: miscible
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
Température de stockage
−20°C
Description générale
La Taq polymérase FastStart est une enzyme polyvalente qui peut être utilisée dans une multitude d'applications et sur de nombreuses plateformes instrumentales. Cette Taq polymérase recombinante thermostable modifiée est inactive aux températures inférieures à +75 °C, mais est activée par une étape d'activation thermique de 2 à 4 minutes à +95 °C. Parce qu'elle est inactive à basse température, la Taq polymérase FastStart est incapable d'allonger les hybrides matrice-amorce non spécifiques qui sont susceptibles de se former à ces températures. La Taq polymérase FastStart est idéale pour la PCR à démarrage à chaud, car elle reste inactive pendant la mise en place de la PCR et jusqu'à l'étape de dénaturation initiale.
Application
La Taq polymérase FastStart est une forme thermostable chimiquement modifiée d'une Taq polymérase recombinante. Elle est inactive entre +15 °C et +25 °C pendant la mise en place de la PCR, puis est activée à +95 °C lors de la dénaturation initiale. Grâce à sa conception unique et à son système tampon optimisé, cette enzyme donne de très bons résultats. La Taq polymérase FastStart est l'outil idéal pour les PCR à démarrage à chaud, car elle reste inactive pendant la mise en place de la PCR et jusqu'à l'étape de dénaturation initiale.
Elle peut être utilisée pour les besoins suivants :
  • PCR
  • PCR multiplex
  • matrices complexes, par exemple structures secondaires ou séquences riches en GC
  • PCR automatisée, par exemple avec manipulation à température ambiante
  • PCR à démarrage à chaud jusqu'à 3 kb
  • RT-PCR à démarrage à chaud jusqu'à 3 kb
  • PCR après transcription inverse quantitative (qRT-PCR)
  • PCR après traitement au bisulfite
Utilisez la Taq polymérase FastStart, dNTPack avec le mélange de nucléotides pour PCR prêt à l'emploi. Pour une simplicité maximale, choisissez le mélange maître pour PCR FastStart concentré 2× prêt à l'emploi.
Caractéristiques et avantages
La Taq polymérase FastStart est une Taq polymérase recombinante modifiée qui est inactive aux températures inférieures à +75 °C. Le kit comprend un tampon de PCR optimisé et une solution riche en GC pour prendre en charge un large éventail de matrices. La haute stabilité de l'enzyme permet un pipetage par des stations robotisées.
  • Spécificité, sensibilité et rendement supérieurs
Le démarrage à chaud facilite la mise en place de la PCR.
  • Utilisation d'un système robotisé
Ce mélange enzymatique reste stable pendant 24 heures entre +15 °C et +25 °C.
  • Absence de contamination inter-échantillon en PCR
Incorporez des dUTP et utilisez de l'uracile-ADN glycosylase pour prétraiter vos mélanges maîtres pour PCR.
  • Tampon de PCR optimisé et solution riche en GC pour prendre en charge un large éventail de matrices
  • Très bons résultats grâce à la conception unique de l'enzyme et à son système tampon optimisé
Conditionnement
1 kit constitué de 5 éléments
Qualité
La fonction de chaque lot est testée à l'aide d'ADN génomique humain et d'amorces spécifiques du fragment de 365 pb du gène tPA humain et d'un fragment de 284 pb du gène Apo E comportant un taux de GC de 74 %. Chaque lot est également testé afin de confirmer l'absence d'exonucléases et d'endonucléases ainsi que l'absence d'activité de coupure.
Définition de l'unité
1 μg d'ADN M13mp9ss, 0,3 μg d'amorce de séquençage M13 et 0,1 μCi de [α--32P] dCTP sont incubés avec différentes quantités d'unités d'ADN Taq polymérase FastStart dans 50 μl de tampon d'incubation à +65 °C pendant 60 min. La quantité des dNTP incorporés est déterminée.
Analyse de l'unité : 1 μg d'ADN M13mp9ss, 0,3 μg d'amorce de séquençage M13 et 0,1 μCi de [α--32P] dCTP sont incubés avec différentes quantités d'unités d'ADN Taq polymérase FastStart dans 50 μl de tampon d'incubation à +65 °C pendant 60 min. La quantité des dNTP incorporés est déterminée.
Activité volumique : 5 U/μl
Notes préparatoires
Conditions de stockage (solution de travail) : Le mélange maître FastStart est stable pendant 4 semaines entre -25 °C et -15 °C sans amorces
Veuillez noter : Ce paramètre ne fait pas partie des spécifications
Stockage et stabilité
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
AVIS À L'ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L'utilisation de ce produit est protégée par le brevet américain n° 6 127 155 et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur.  Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences auprès de Roche, contactez le Licensing Department de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Californie 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l'achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le Licensing Department de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Californie 92008, USA.</ br>AVIS À L'ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L'utilisation de ce produit est protégée par les brevets américains n° 5 677 152 et 5 773 258 ainsi que les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur.  Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet et aucun droit d'assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé aux activités de recherche.  Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences auprès de Roche, contactez le Licensing Department de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Californie 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l'achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le Licensing Department de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Californie 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Burkhard Malorny et al.
International journal of food microbiology, 117(2), 211-218 (2007-05-22)
A collaborative study including 13 German laboratories was conducted to evaluate the performance of two non-patented real-time PCR methods for the detection of Salmonella in milk powder targeting the ttrC/ttrA- or the invA gene. The enrichment procedure and sample DNA
Methylation-sensitive high-resolution melting
Wojdacz TK, et al.
Nature Protocols, 3, 1903-1903 (2008)
Sam Kint et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 36-36 (2020-03-01)
The HIV-1 proviral genome harbors multiple CpG islands (CpGIs), both in the promoter and intragenic regions. DNA methylation in the promoter region has been shown to be heavily involved in HIV-1 latency regulation in cultured cells. However, its exact role
Genetic mutational testing of Chinese children with familial hematuria with biopsy-proven FSGS
Li Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 17, 1513-1526 (2018)
Lucia Carbone et al.
PLoS genetics, 5(6), e1000538-e1000538 (2009-06-27)
Gibbon species have accumulated an unusually high number of chromosomal changes since diverging from the common hominoid ancestor 15-18 million years ago. The cause of this increased rate of chromosomal rearrangements is not known, nor is it known if genome
Articles
The choice of the PCR enzyme in combination with an appropriate buffer can profoundly affect PCR outcome.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.