Merck
Pas de pesée !
Une préparation de tampons sans ajustement du pH
Tampons phast Pack
Gagnez en temps, en efforts et même en espace sur vos étagères grâce aux tampons prêts à l'emploi pHast Pack™. Nos formulations sont conçues pour vous simplifier la tâche ; elles sont soumises à une série de tests rigoureux pour garantir l'exactitude des concentrations et des pH. Nos tampons pré-conditionnés ne nécessitent ni pesée, ni calcul, ni ajustement du pH. Il suffit simplement de les mélanger avec de l'eau ultra pure Milli-Q® pour garantir une analyse rapide et reproductible, à chaque fois.
GELS D'AGAROSE à 1 % pHast Pack
Essayez nos nouveaux gels d'agarose prêts à couler contenant 1 % d'agarose dans du tampon Tris-acétate-EDTA ou Tris-borate-EDTA 1× (pH 8,3). Notre mélange de poudre préformulé peut simplifier vos étapes de préparation et de coulage de tampon pour les tests d'électrophorèse réalisés sur l'ARN et l'ADN natifs.
Il suffit de mélanger le contenu du sachet avec 250 ml d'eau ultra pure Milli-Q®, de le dissoudre par un léger chauffage, d'ajouter votre colorant pour acides nucléiques préféré, puis de couler le gel.
  • Rapide, pratique, et une qualité reproductible
  • Gels de grande résistance, avec une plage de séparation allant de 300 à 8 000 pb
  • Produits exempts d'éléments à l'état de traces du type DNAses, RNAses ou nickases
Gels d'agarose pHast Pack™
Produits pHast Pack™
RéférencepHast Pack™Application courante
Produits à usage général
PPB001-20PAKSolution saline tamponnée au Tris (TBS), pH 8,0Tampon de lavage
PPB011-20PAKSolution saline tamponnée au Tris (TBS), pH 7,6Tampon de lavage
PPB006-20PAKSolution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4Tampon de lavage
PPB022-20PAKTampon Tris 0,1M, pH 7,0Multi-usage
PPB023-20PAKTampon Tris 0,1M, pH 8,1Multi-usage
Électrophorèse d'ADN sur gel
PPB008-20PAKTampon Tris-acétate-EDTA (TAE), pH 8,3Tampon de migration
PPB009-20PAKTampon Tris-borate-EDTA (TBE), pH 8,3Tampon de migration
PPB010-20PAKTampon Tris-EDTA (TE) 10×, pH 8,0Solution-mère 10×
PPB012-20PAK1,0 % d'agarose dans du tampon Tris-acétate-EDTA Gel d'agarose à 1 %
PPB013-20PAK1,0 % d'agarose dans du tampon Tris-borate-EDTAGel d'agarose à 1 %
Northern blotting et Southern blotting
PPB020-20PAKTampon solution saline-citrate de sodium (SSC), pH 7,0Tampon d'hybridation ou de lavage
PPB021-20PAKTampon solution saline-phosphate de sodium-EDTA (SSPE), pH 7,4Tampon d'hybridation ou de lavage
Western blotting
PPB002-20PAKSolution saline tamponnée au Tris avec du TWEEN® 20 à 0,05 %, pH 8,0Tampon de lavage
PPB005-20PAKSolution saline tamponnée au phosphate avec du TWEEN® 20 à 0,05 %, pH 7,4Tampon de lavage
PPB015-20PAKTampon Tris-glycine (TG), pH 8,3Tampon de migration
PPB019-20PAKTampon Bis-Tris-bicine-EDTA (Bis-Tris), pH 7,2Tampon de transfert
Calculateur de préparation de tampons
Vous n'utilisez pas encore pHast Pack™ ?
Désormais, vous pouvez trouver le bon tampon pour vos recherches en un coup d'œil ! Demandez des informations sur pHast Pack™ et nous vous enverrons gratuitement notre calculateur de préparation de tampons pour vous aider à en finir avec les devinettes lorsqu'il s'agit de trouver les tampons optimaux pour la gamme de pH de votre essai.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Demande d'informations
Merci de fournir toutes les informations demandées ci-dessous et nous prendrons contact avec vous rapidement.