Merck
AccueilAnalyses des eaux usées et des eaux de procédésNécessaire de contrôle colorimétrique Millipore® : échantillonnage et analyse de la contamination sur le terrain
Nécessaire de contrôle colorimétrique Millipore® : échantillonnage et analyse de la contamination sur le terrain
Contamination des systèmes industriels
La contamination des fluides et des carburants contenus dans les systèmes industriels peut provoquer une usure prématurée et endommager inutilement les équipements, générant des arrêts imprévus des systèmes et des réparations coûteuses. Il existe plusieurs méthodes d'analyse de la contamination, mais bon nombre d'entre elles requièrent du matériel de laboratoire. Le nécessaire de contrôle colorimétrique Millipore® permet d'analyser rapidement les échantillons sur site, fournissant ainsi un aperçu rapide de l'état du système.  
Analyses de terrain avec le nécessaire de contrôle colorimétrique Millipore®
Le nécessaire de contrôle colorimétrique® est une solution complète de recueil et d'analyse sur le terrain pour les fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, les huiles hydrauliques, les produits chimiques en vrac, les eaux de chaudières et les huiles de lubrification. Ce système portatif permet de détecter la contamination de manière fiable via une analyse colorimétrique sensible.
Composants du nécessaire de contrôle colorimétrique Millipore®
Les instructions d'utilisation générales sont fournies avec le kit. Nous vous recommandons de consulter votre méthode réglementaire afin de connaître ses détails spécifiques. Ce kit contient en outre des membranes en esters de cellulose de 5,0 µm. Veuillez vérifier la compatibilité de ces filtres avec votre méthode, vos échantillons et votre solvant. Nous proposons d'autres membranes disponibles à la vente sur ce site.
Comment utiliser le nécessaire de contrôle colorimétrique Millipore®
  1. Préparation de la pissette et du filtre pour le solvant de rinçage.
    Dévisser les deux sections du support filtre Swinnex de 25 ml, en laissant la grille de contre-pression en acier inoxydable sur la section supérieure du support filtre. Utiliser la pince pour centrer un filtre disque blanc de 25 mm sur le support en plastique perforé situé dans la section inférieure du support filtre. Remonter le support filtre en plaçant la grille en acier inoxydable au-dessus du filtre. Retirer le capuchon en plastique du bec de la pissette et visser dessus le support filtre Swinnex de 25 ml. Remplir la pissette avec le solvant recommandé dans votre méthode, puis replacer le bouchon sur la pissette. Insérer le capuchon du bec pour éviter tout déversement lors du stockage de la pissette.
  2. Assemblage de l'appareil de filtration
    Insérer l'extrémité émoussée de la pince dans la fente découpée et faire levier contre le bord du flacon pour retirer le support filtre du flacon de filtration sous vide. Retirer le support, le retourner et l'installer sur le flacon, en veillant à ce qu'il repose uniformément contre le bord du flacon. Retirer le capuchon rouge de la pissette. Boucher l'orifice d'évent du bouchon du distributeur de solvant et presser la pissette pour rincer les surfaces internes de l'entonnoir. Veiller à utiliser suffisamment de solvant pour laver tous les contaminants et les transférer dans le flacon.
  3. Installation du filtre à tester et raccordement de la pompe à vide manuelle
    Retirer l'entonnoir du support filtre d'analyse en tournant la bague bleue vers la gauche jusqu'à ce qu'elle se détache, puis soulever la bague. Avec la pince, centrer un filtre disque blanc de 47 mm à tester sur la grille support en métal. Replacer l'entonnoir et resserrer la bague bleue pour maintenir sceller le filtre en position. Retirer le bouchon de protection rouge de la pompe à vide manuelle. Insérer fermement l'adaptateur en nylon du tuyau noir à l'intérieur du petit orifice situé sur le côté de la base du support filtre.
  4. Recueil de l'échantillon à tester
    Rincer l'intérieur d'un flacon de recueil d'échantillon avec le solvant filtré contenu dans la pissette, puis jeter le solvant utilisé. Remplir le flacon de recueil d'échantillon jusqu'au bas de l'épaule du flacon avec le fluide à tester, puis boucher hermétiquement le flacon.
  5. Filtration de l'échantillon à tester
    Agiter le flacon contenant l'échantillon et vider son contenu dans l'entonnoir en faisant couler le liquide le long de la paroi de l'entonnoir et en répartissant uniformément le fluide sur la surface du filtre. Faire le vide à l'intérieur du flacon en actionnant le piston de la seringue jusqu'à ce que le niveau du fluide dans l'entonnoir commence à baisser. Remplir le tiers du flacon à échantillon avec du solvant filtré, bien agiter, puis verser le solvant dans l'entonnoir. Si nécessaire, actionner à nouveau la seringue, mais veiller à ce que le niveau du fluide reste au-dessus de la surface du filtre jusqu'à l'étape de rinçage finale.
  6. Rinçage et retrait du filtre
    Une fois le niveau de l'échantillon descendu jusqu'au col étroit de l'entonnoir, rincer la surface interne de l'entonnoir avec la pissette. Ne pas laisser le jet de solvant toucher directement le filtre à tester. Lorsque tout le fluide est passé à travers le filtre, retirer l'entonnoir et inspecter la surface du filtre. Si la partie centrale du filtre est rose, replacer l'entonnoir et rincer sa surface interne jusqu'à ce que le fluide atteigne le haut du col de l'entonnoir. Actionner à nouveau la seringue pour aspirer la totalité du fluide à travers le filtre. Retirer le filtre à tester avec la pince et le placer dans une PetriSlide, face vers le haut. Laisser le filtre sécher complètement à l'air libre sans courant d'air avant de replacer le couvercle de la PetriSlide.
  7. Analyse de l'échantillon
    Si votre méthode nécessite une analyse colorimétrique, utiliser le nuancier de contrôle colorimétrique pour déterminer le niveau des contaminants. Si votre méthode nécessite une analyse gravimétrique ou microscopique, étiqueter les PetriSlides et les envoyer au laboratoire.