Merck
HomeMarkierung & Nachweis von NukleinsäurenMarkierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG)
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG)
Digoxigeninmarkierung (DIG-Markierung) und Anti-DIG-Antikörper
Das DIG-System ist die nichtradioaktive Technologie der Wahl für die Markierung und den Nachweis von Nukleinsäuren für mehrere Anwendungen. Das System basiert auf einem Steroid, das aus Fingerhutpflanzen (Digitalis purpurea und Digitalis lanata) isoliert wird. Diese Pflanzen sind die einzige natürliche Quelle von Digoxigenin. Der Anti-DIG-Antikörper bindet also nicht an anderes biologisches Material, wodurch eine spezifische Markierung sichergestellt wird. Aufgrund dieser hohen Spezifität wird im Vergleich zur radioaktiven Markierung weniger Material benötigt, wodurch das DIG-System ideal für die Nukleinsäurehybridisierungsanalyse ist. Immobilisierte Nukleinsäuren werden mit einer mit DIG markierten Sonde hybridisiert. Der anschließende Nachweis erfolgt mit hochaffinen Anti-Digoxigenin-Antikörpern, die für den colorimetrischen, chemilumineszenten oder fluoreszenten Nachweis entweder an alkalische Phosphatase (AP), Meerrettichperoxidase (HRP), Fluorescein oder Rhodamin gekoppelt werden.
Beispiel für den Nachweis von mit DIG markierten Nukleinsäuren
Abbildung 1.Beispiel für den Nachweis von mit DIG markierten Nukleinsäuren bei Verwendung von Chemilumineszenzsubstraten.
Beispiel für den Nachweis von mit DIG markierten Nukleinsäuren
DIG-DNA-Markierung durch PCR
Die PCR-Markierung ist das bevorzugte Verfahren für die Herstellung von mit DIG markierten Sonden, wenn das Template nur in begrenzten Mengen verfügbar, teilweise aufgereinigt oder sehr kurz ist. Sie erfordert weniger Optimierung als andere Verfahren und erzeugt hohe Ausbeuten markierter Sonden. Bei der PCR-Markierung integriert eine thermostabile Polymerase DIG-dUTP, während sie einen bestimmten Bereich der Template-DNA amplifiziert. Dadurch wird eine hochgradig markierte, spezifische und besonders empfindliche Hybridisierungssonde erzeugt.
Reaktionsprinzip
Im Verlauf einer Standard-PCR-Reaktion wird Digoxigenin-11-dUTP in neu synthetisierte DNA integriert. Die einzige Voraussetzung ist, dass eine Sequenzinformation der Zielsequenz benötigt wird, um die geeigneten Primer zu synthetisieren. Im nichtradioaktiven DIG-System wird Digoxigenin eingesetzt, ein Steroid-Hapten, um DNA, RNA oder Oligonukleotide für die Hybridisierung zu markieren sowie für den anschließen Farb- oder Lumineszenznachweis. Das Digoxigenin wird durch eine alkalilabile Esterbindung an dUTP gebunden. Das markierte dUTP kann leicht durch eine enzymatische Nukleinsäuresynthese mit DNA-Polymerasen integriert werden. Die Kombination aus nichtradioaktiver Markierung und PCR ist ein leistungsstarkes Instrument für die Analyse von PCR-Produkten und die Herstellung von markierten Sonden für kleine Mengen einer entsprechenden Zielsequenz.
Eigenschaften und Vorteile der DIG-DNA-Markierung durch PCR
PCR-Bedingungen
  • Optimieren Sie die PCR-Amplifikationsparameter (Zyklusbedingungen, Template-Konzentration, Primersequenz und Primerkonzentration) für jedes Set aus Template und Primer in Abwesenheit von DIGdUTP, bevor Sie die Integration von DIG durchführen.
Template
  • Verwenden Sie klonierte Inserts als Template, um das beste Ergebnis zu erhalten. Genomische DNA kann schwieriger zu verwenden sein.
  • Die Template-Konzentration ist für eine erfolgreiche Herstellung spezifischer Sonden von größter Bedeutung.
Markieren
Das DIG Probe Synthesis Kit erfordert weniger Optimierung als die meisten Markierungsmethoden, da es eine Expand High Fidelity-Enzymmischung enthält. Die Vorteile dieser Enzymmischung sind unter anderem:
  • Sie kann GC-reiche Regionen effizient als Template verwenden
  • Bei den meisten Templates erfordert sie keine Optimierung der MgCl2-Konzentration und Markierungsreaktionen funktionieren mit der Standardkonzentration von 1,5 mM MgCl2
DIG Random-primed DNA-Markierung
Das Verfahren der „Random-primed“ DNA-Markierung basiert auf der Hybridisierung einer Mischung aller möglichen Hexanukleotide an das DNA-Template. Alle Sequenzkombinationen sind in der Hexanukleotid-Primermischung vertreten, was zu einer statistischen Bindung des Primers an die Template-DNA führt. Somit wird ein gleichbleibendes Markierungsmaß entlang der gesamten Länge der Template-DNA garantiert. Der komplementäre Strang wird vom 3‘-OH-Terminus des zufälligen Hexanukleotidprimers mit Klenow-Enzym in Markierungsqualität synthetisiert. Modifizierte Desoxyribonukleosidtriphosphate ([32P]-, [35S]-, [3H]-, [125I]-, Digoxigenin- oder Biotin-markiert) in der Reaktion werden in den neu synthetisierten komplementären DNA-Strang integriert.
Diese markierten Sonden eignen sich besonders für den Nachweis von Einzelkopien von Genen auf genomischen Southern Blots, beim Screening rekombinanter Bibliotheken, Dot/Slot-Blots und Northern Blots. Da jeder Primer eine andere Sequenz aus sechs Basen aufweist, wird das markierte Sondenprodukt eine Sammlung aus Fragmenten mit variabler Länge sein. Somit erscheint die markierte Sonde als Schmierspur und nicht als eindeutige Bande auf einem Gel. Die Größenverteilung der markierten Sonde ist von der Länge des Original-Templates abhängig.
Reaktionsprinzip
Bei der Random-primed-Markierung kopiert das Klenow-Enzym das DNA-Template in Gegenwart von Hexamerprimern und alkalilabilem DIG-11-dUTP. Durchschnittlich integriert das Enzym eine DIG-Einheit in jeden Abschnitt aus 20–25 Nukleotiden. Das resultierende markierte Produkt ist eine homogen markierte, sensitive Hybridisierungssonde, mit der schon 0,10–0,03 pg der Ziel-DNA nachgewiesen werden können.
Nick-Translationsmarkierung von dsDNA für In-situ-Sonden
Das Nick Translationsverfahren basiert auf der Fähigkeit der DNase I, bei geringen Enzymkonzentrationen in Gegenwart von Mg2+ zufällig verteilte Nicks in DNA zu integrieren. E. coli-DNA-Polymerase I synthetisiert DNA komplementär zum intakten Strang in 5‘-3‘-Richtung unter Verwendung der 3‘-OH-Enden des Nicks als Primer. Durch die 5‘-3‘-exonukleolytische Aktivität von DNA-Polymerase I werden gleichzeitig Nukleotide in Syntheserichtung entfernt. Die Polymeraseaktivität ersetzt sequentiell die entfernten Nukleotide durch isotopenmarkierte oder haptenmarkierte Desoxyribonukleosidtriphosphate. Bei niedrigen Temperaturen (+15 °C) wird damit die unmarkierte DNA während der Reaktion durch neu synthetisierte, markierte DNA ersetzt. Für In-situ-Hybridisierungsverfahren soll die Länge der aus diesem Verfahren erhaltenen markierten Fragmente etwa 200–500 Basen betragen.
MarkierungsmethodenReagenzien für
die DIG-Markierung
Andere
Markierungsreagenzien
Nick-Translation
Kits für die Markierung 
Mischungen für die Markierung ohne Enzyme
Nukleotide für die Markierung 
Enzyme
Transkriptionsmarkierung von RNA-Sonden
Für einige Anwendungen ist die DIG-markierte RNA eine wirksamere Hybridisierungssonde als DIG-markierte DNA. Durch DIG-markierte RNA-Sonden können zum Beispiel seltene mRNA in Nanogrammmengen von Gesamt-RNA nachgewiesen werden. Diese markierten RNA-Sonden werden durch die In-vitro-Transkription eines DNA-Templates erzeugt. Beim RNA-Transkriptionsverfahren wird die DNA in die multiple Klonierungsstelle eines Transkriptionsvektors zwischen Promotern für verschiedene RNA-Polymerasen (wie T7-, SP6- oder T3-RNA-Polymerase) kloniert. Das Template wird anschließend durch Spaltung des Vektors an einer eindeutigen Stelle (in der Nähe des Inserts) linearisiert. Eine RNA-Polymerase transkribiert die Insert-DNA in Gegenwart einer Mischung aus Ribonukleotiden (einschließlich DIG-UTP) in eine Antisense-RNA-Kopie. Während der Reaktion kann die DNA viele Male transkribiert werden (bis zu hundertfach), um eine große Menge DIG-markierter RNA-Kopien mit voller Länge zu erzeugen (10–20 µg RNA aus 1 µg DNA in einer Standardreaktion). DIG wird im Abstand von etwa 25–30 Nukleotiden in die RNA integriert.
Reaktionsprinzip
Das zu transkribierende DNA-Template wird in die Polylinker-Stelle eines geeigneten Transkriptionsvektors kloniert, der Promoter für SP6- und/oder T3- und T7-RNA-Polymerasen enthält. Nach der Linearisierung an einer geeigneten Stelle wird RNA in Gegenwart von DIG-11-UTP transkribiert. Unter Standardbedingungen werden etwa 10 µg DIG-markierte Volllängen-RNA aus 1 µg Template transkribiert.
Die folgenden Hinweise sind wichtig für eine erfolgreiche RNA-Sondenmarkierung:
RNasen
RNasen kommen überall vor und erfordern für die Aktivität keine Cofaktoren. Um erfolgreich zu sein, müssen alle möglichen Vorkehrungen getroffen werden, um eine RNase-Kontamination zu verhindern. Zum Beispiel:
  • Es wird empfohlen, Einwegartikel aus Kunststoff, ofenfestes Laborglas oder Artikel aus Kunststoff zu verwenden, die mit RNase-ZAP oder ähnlichen Reagenzien dekontaminiert wurden.
  • Stellen Sie alle Lösungen mit Wasser her, das mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) oder Dimethyldicarbonat (DMDC) behandelt wurde und autoklavieren Sie die Lösungen.
  • Tragen Sie während des gesamten Verfahrens Handschuhe.
  • Die Markierungseffizienz hängt in hohem Maß von der Reinheit des DNA-Templates ab. Das Template soll hochgradig aufgereinigt sein.
  • Das endgültige Template muss linearisiert, mit Phenol/Chloroform extrahiert und mit Ethanol ausgefällt sein.
Template-Sequenz
  • Einige Primer- und/oder Polylinker-Regionen in den DNA-Templates sind homolog zu Abschnitten der ribosomalen 28S- und 18S-RNA-Sequenzen. Daher können die markierten Sonden in Proben, die diese auffälligen RNA enthalten, spezifische, aber unerwünschte Signale erzeugen. Entfernen Sie so viele der Polylinker-Sequenzen wie möglich aus dem Template, um diesen Effekt zu minimieren.
  • Falls Sie PCR verwenden, um das DNA-Template herzustellen, enthält das Produkt der Expand High Fidelity-Reaktion einige Fragmente mit einem einzelnen 3‘-A-Überhang. Dieser Überhang kann in der Transkriptionsmarkierungsreaktion umhüllende Produkte erzeugen.
Template-Länge
  • Die optimale Template-Länge beträgt etwa 1 kb
  • Die minimale Länge soll mindestens 200 bp betragen
Lagerung der Sonde
  • Damit eine lange Haltbarkeit erreicht wird, sollen RNA-Sonden aliquotiert und bei -20 °C oder -70 °C gelagert werden.
  • DIG-markierte RNA-Sonden sind in Ethanol bei -20 °C oder -70 °C mindestens ein Jahr haltbar.
Sondensensitivität
  • Um die Sensitivität einer DIG-markierten Antisense-RNA-Sonde schnell zu bestimmen, stellen Sie die entsprechende Sense-RNA (nicht markiert) durch In-vitro-Transkription her. Verwenden Sie das aufgereinigte Sense-Transkript anschließend in verschiedenen Konzentrationen als Ziel auf einem Northern Blot. Mit dem Ergebnis des Blots kann die geringste Menge des Ziels (Sense-Transkript), die von der markierten Sonde (Antisense-Transkript) erfasst werden kann, leicht bestimmt werden.
DIG 5‘-Endmarkierung, 3‘-Endmarkierung und 3‘-Schwanzmarkierung von Oligonukleotiden
Für einige Anwendungen wie die In-situ-Hybridisierung ist ein DIG-markiertes synthetisches Oligonukleotid die beste Hybridisierungssonde. Neben In-situ-Hybridisierungen können DIG-markierte Oligonukleotide in zahlreichen Anwendungen als Hybridisierungssonden eingesetzt werden, wie z. B. Dot/Slot-Blots, Screening von Bibliotheken, Nachweis wiederholter Gensequenzen auf Southern Blots und Nachweis von abundant vorkommender mRNA auf Northern Blots.
Für die DIG-Markierung von Oligonukleotiden sind mehrere Verfahren verfügbar, die nachstehend zusammengefasst werden.
5‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden mit DIG-NHS-Ester
MarkierungsmethodenReagenzien für die DIG-Markierung
5‘-Endmarkierung
Benötigtes Nukleotid: 100 nmol
Erforderliche Zeit und Temperatur: über Nacht, +15 bis +25 °C
  • Erfordert nur geringe Template-Mengen
Zusätzliche Produkte
3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden mit DIG-ddUTP
MarkierungsmethodenReagenzien für
die DIG-Markierung
Andere
Markierungsreagenzien
3‘-Endmarkierung
Benötigtes Nukleotid: 100 pmol
Erforderliche Zeit und Temperatur:
15 Minuten, +37 °C
Kann Folgendes nachweisen: 10 pg DNA
  • Erfordert nur geringe
    Template-Mengen
  • Markierte Sonden können ohne Aufreinigung verwendet werden
  • Die Reaktion kann unendlich hochskaliert werden,
    wenn die Inkubationszeit auf 1 h verlängert wird
Kits für die Markierung 
Nukleotide für
die Markierung
Enzyme
Anhängen eines 3‘-Schwanz aus DIG-dUTP und dATP (etwa 40–50 Reste)
Tailing und Nachweis nichtradioaktiver Oligonukleotide
Abbildung 2.Tailing und Nachweis nichtradioaktiver Oligonukleotide.
MarkierungsmethodenReagenzien für die DIG-MarkierungAndere Markierungsreagenzien
Tailing
Benötigtes Nukleotid: 100 pmol
Erforderliche Zeit und Temperatur:
15 Minuten, +37 °C
Kann Folgendes nachweisen: 1 pg DNA
  •  Erfordert nur geringe Template-Mengen
  •  Erzeugt sensitivere Sonden als die Endmarkierung
  • Markierte Sonden können ohne Aufreinigung verwendet werden
  • Die Reaktion kann unendlich aufskaliert werden
Nukleotide für die Markierung
Enzyme
Bewertung der Sondenausbeute durch direktes Nachweisverfahren
Um die richtige Sondenmenge zu einer Hybridisierung zuzugeben, muss zunächst die Menge der in der Markierungsreaktion hergestellten DIG-markierten Sonde bestimmt werden. Im direkten Nachweisverfahren, das in diesem Beitrag erwähnt wird, wird die Menge der DIG-Markierung in einer Reihe von Verdünnungen, die aus der markierten Sonde hergestellt wurden, mit einer bekannten Konzentration einer DIG-markierten Kontrollnukleinsäure verglichen.
Hinweis: Falls Sie eine DNA-Sonde mittels PCR markieren, muss für die Bewertung der Ausbeute kein direkter Nachweis durchgeführt werden.
Verwenden Sie für PCR-markierte Sonden das Gelelektrophorese-Bewertungsverfahren.
Der direkte Nachweis umfasst folgende Schritte:
  • Herstellen von seriellen Verdünnungen markierter Sonden und Tüpfeln auf eine Nylonmembran (erforderliche Zeit: 15 Minuten)
  • Nachweisen von DIG in den Tupfen mittels Chemilumineszenz, erforderliche Zeit (2–2,5 Stunden)
Downloads und Informationen zu DIG
Benötigen Sie Hilfe? Lesen Sie unseren DIG product selection guide (Leitfaden zur DIG-Produktauswahl).
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschüren:
Detaillierte technische Informationen entnehmen Sie bitte den DIG-Handbüchern:
Lernen Sie durch unsere technischen Hinweise, wie Sie das DIG-System handhaben:
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Materialien
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Network error: Failed to fetch