Merck
HomeKernspinresonanz (NMR)Tabelle der chemische Verschiebungen von Verunreinigungen in der NMR
Tabelle der chemische Verschiebungen von Verunreinigungen in der NMR
Tabelle der chemischen Verschiebungen in der 1H NMR
13C Tabelle der chemischen Verschiebungen
Produkte
Literatur
Verwendung der Tabellen für chemische Verunreinigungen in der NMR
Diese Tabellen können Sie bei der Identifizierung und Unterscheidung von NMR-Signalen und Verunreinigungen unterstützen, die von Lösungsmittelrückständen oder von Ihrem Reaktionsapparat stammen könnten. Wir stellen an dieser Stelle die NMR-Verschiebungen der am häufigsten verwendeten Lösungsmittel und Verunreinigungen in der organischen Synthese vor, gemessen in den 7 am häufigsten verwendeten deuterierten Lösungsmitteln. Bitte beachten Sie, dass die in den Tabellen angegebenen Werte temperatur- und teilweise konzentrationsabhängig sind und daher nur Durchschnittswerte darstellen. Die 1H-NMR-Daten wurden mit einem 300-MHz-Spektrometer gewonnen, die 13C-NMR-Daten mit 75 MHz.
Tabelle der chemischen Verschiebungen von Verunreinigungen in der 1H NMR
Tabelle der chemischen Verschiebungen von Verunreinigungen in der 13C NMR
Produkte
Loading
Literatur
1.
Gottlieb HE, Kotlyar V, Nudelman A. 1997. J.Org.Chem., 62, 7512.