Merck
HomePhotometrie & ReflektometrieAnalytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für Gesamtchlor
Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für Gesamtchlor
Reagenzien:
Bestell-Nr. 102426  Chloramin T zur Analyse
Bestell-Nr. 116754  Wasser zur Analyse
Herstellung einer Standardlösung:
In einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben 4,00 g Chloramin T mit Wasser zur Analyse lösen und bis zur Marke mit Wasser zur Analyse auffüllen. Die nach diesem Verfahren hergestellte Stammlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Gesamtchlor.
Aus dieser Stammlösung können durch entsprechende Verdünnung weitere Prüfkonzentrationen hergestellt werden.
Haltbarkeit:
Bei kühler Lagerung (Kühlschrank) bleiben die Stammlösung und die verdünnten Prüflösungen einen Tag haltbar.