Analytische Methode: Aluminium (gesamt) in Abwasser, hoher organischer Gehalt
Geräte und Reagenzien:
Bestell-Nr. 173016 Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 oder
Bestell-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 oder
Bestell-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 oder
Bestell-Nr. 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Bestell-Nr. 109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60 oder
Bestell-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
Bestell-Nr. 114946 10-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114947 20-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114944 50-mm-Rechteckküvetten
Bestell-Nr. 100594 Spectroquant® Aluminium-Küvettentest
Bestell-Nr. 114825 Spectroquant® Aluminium-Test
Bestell-Nr. 100731 Schwefelsäure 96 % zur Analyse
Bestell-Nr. 107209 Perhydrol® 30 % zur Analyse
Bestell-Nr. 105590 Natronlauge 32 %
Bestell-Nr. 109535 Universal-Indikatorstäbchen pH 0–14
Bestell-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Probenvorbereitung:
25 ml Probe zusammen mit 5 ml Schwefelsäure 96 % und 5 ml Perhydrol® in ein 400-ml-Becherglas geben, mischen und langsam auf einer Heizplatte erwärmen, bis die Schwefelsäure zu rauchen beginnt. Abkühlen lassen, 5 ml Perhydrol® hinzufügen und erneut erwärmen, bis SO3 freigesetzt wird. Je nach organischem Gehalt der Probe diesen Vorgang bis zu dreimal wiederholen. Die vollständig aufgeschlossene Probe soll klar und praktisch farblos sein.
Die Lösung mit ca. 40 ml Wasser zur Analyse verdünnen und mit Natronlauge 32 % auf einen pH-Wert von 3–5 einstellen (der pH-Wert wird mit Universal-Indikatorstäbchen pH 0–14 überprüft). Die Mischung in einen 50-ml-Messkolben überführen, mit Wasser zur Analyse bis zur Marke auffüllen und gut mischen.
Analyse:
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Berechnung:
Aluminiumgehalt (gesamt) in mg/l Al = Analysenergebnis in mg/l Al x 2