GC Analysis of α-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DM
![GC Analysis of α-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DM suitable for GC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/152/403/5127d29e-9580-4e4e-8e96-2a2cafa6d9a1/800/5127d29e-9580-4e4e-8e96-2a2cafa6d9a1.jpg)
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
50 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
4 mg/mL in methylene chloride
peak 1: l-α-pinene (S(-)-α-pinene)
peak 2: d-α-pinene (R(+)-α-pinene)
Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Elution order reversal (d,l) on CHIRALDEX G-DP.