Merck
Verapamil -hydrochlorid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Verapamil -hydrochlorid
Verapamil -hydrochlorid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Verapamil -hydrochlorid, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)-methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-valeronitril -hydrochlorid
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.06
Products
Formelmasse
Gen-Alias
Hersteller
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Agentur
Format
Anwendung
API-Familie
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
Showing 1-3 of 3