Fortfahren mit
V900917
Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonym(e):
IPTG, Isopropyl β-D-Thiogalactosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
4631
MDL number:
Assay:
≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Application
IPTG wird häufig in Klonungsverfahren verwendet, bei denen die Induktion von β-Galactosidase-Aktivität erforderlich ist. Es wird zusammen mit X-Gal oder Bluo-Gal in der Blau/Weiß-Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien genutzt, die die Expression des lac-Operons in Escherichia coli induzieren. IPTG funktioniert durch Bindung an den lacI-Repressor und Veränderung seiner Konformation, was die Unterdrückung des β-Galactosidase-codierenden Gens lacZ verhindert.
Other Notes
Nicht metabolisierbares Galactose-Analog.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)