Merck
V900830
DL-Dithiothreitol
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EC Number:
222-468-7
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qingfang Li et al.
Frontiers in oncology, 9, 1489-1489 (2020-01-31)
Objective: Extranodal natural killer /T-cell lymphoma (ENKTL) is an aggressive and unusual subtype of non-Hodgkin lymphoma (NHL) that it is related with the Epstein-Barr virus (EBV). CSF is considered as an ideal source of high-concenrtation disease-related proteins. We aimed at
A A Vorster et al.
Clinical genetics, 87(5), 492-495 (2014-04-29)
Spondyloepimetaphyseal dysplasia with joint laxity (SEMD-JL), type 1 is an autosomal recessive disorder which has been identified in more than 30 affected children in the Afrikaans-speaking community of South Africa. Sequencing of B3GALT6 revealed a specific mutation, c.235A > G, in homozygous
Jian Wang et al.
PloS one, 9(5), e97121-e97121 (2014-05-14)
Lantibiotics are ribosomally-synthesized and posttranslationally modified peptides with potent antimicrobial activities. Discovery of novel lantibiotics has been greatly accelerated with the soaring release of genomic information of microorganisms. As a unique class II lantibiotic, bovicin HJ50 is produced by Streptococcus
P R de Jong et al.
Mucosal immunology, 8(3), 491-504 (2014-10-02)
TRPM8 is the molecular sensor for cold; however, the physiological role of TRPM8+ neurons at mucosal surfaces is unclear. Here we evaluated the distribution and peptidergic properties of TRPM8+ fibers in naive and inflamed colons, as well as their role
Moshe Ben-David et al.
Journal of molecular biology, 427(6 Pt B), 1359-1374 (2015-02-04)
Despite the abundance of membrane-associated enzymes, the mechanism by which membrane binding stabilizes these enzymes and stimulates their catalysis remains largely unknown. Serum paraoxonase-1 (PON1) is a lipophilic lactonase whose stability and enzymatic activity are dramatically stimulated when associated with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf