Merck
V900822
Sigma-Aldrich
Palladium auf Kohlenstoff
Vetec, reagent grade, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Lineare Formel:
Pd
Molekulargewicht:
106.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Matrix
activated carbon, wet support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Stille-Kupplung
  • Hydrogenisierungsreaktionen
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
  • Deoxygenierung
  • Oxidationsreaktionen
  • Kupplungsreaktionen
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)