Fortfahren mit
V900580
N-Acetyl-L-glutaminsäure
Vetec, reagent grade, 99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1727473
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
99%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
mp
194-196 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
InChI key
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-glutaminsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)