Merck
V900498
Ribonuklease A aus Rinderpankreas
Vetec, reagent grade, 80%
Synonym(e):
Pankreatische Ribonuklease, RNAsea, RNase A, Ribonuclease I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-646-6
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥50 Kunitz units/mg protein
Assay:
80%
Biological source:
bovine pancreas
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
80%
form
powder
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
RNase A, Ribonuklease A, ist eine Endoribonuklease, die Phosphodiester-Bindungen an RNA-Einzelsträngen nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an (z. B. wird die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG). Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität. RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 4 Disulfidbrücken. Im Gegensatz zur RNase B ist sie kein Glycoprotein. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte von höchster Bedeutung sind. RNase A kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden. RNAse wird durch vorhandene Schwermetallionen gehemmt. RNase wird außerdem kompetitiv durch DNA gehemmt.
Application
  • RNase A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen, aus Präparationen von genomischer DNA und aus Proteinproben verwendet.
  • RNase A wird ferner in der RNA-Sequenzanalyse und in Schutzassays eingesetzt.
  • RNase A wurde als Hilfsmittel für das computerunterstützte Wirkstoffdesign verwendet.
  • RNase A unterstützt die Analyse von RNA-Sequenzen.
  • RNase A hydrolysiert in Proteinproben enthaltene RNA.
  • Die Aufreinigung von DNA wird durch Rnase A unterstützt.
Features and Benefits
Unsere stabile Ribonuklease A, RNase A eignet sich für die Entfernung von RNA, die RNA-Sequenzierung und die Aufreinigunn von DNA.
Analysis Note
Proteinbestimmung nach E.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Min Zhang et al.
Oncology reports, 45(2), 630-640 (2021-01-09)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer, and one of the most important causes of cancer‑related deaths in women worldwide. The long‑term survival rate is lower in advanced‑stage and recurrent EC, therefore it is important to identify new
Chun Wang et al.
Nature biotechnology, 37(3), 283-286 (2019-01-06)
Heterosis, or hybrid vigor, is exploited by breeders to produce elite high-yielding crop lines, but beneficial phenotypes are lost in subsequent generations owing to genetic segregation. Clonal propagation through seeds would enable self-propagation of F1 hybrids. Here we report a
Jiwen Yang et al.
STAR protocols, 3(2), 101296-101296 (2022-05-03)
In human pluripotent stem cells (hPSCs), traditional approaches for gene overexpression have low efficiency and are often laborious. Here, we provide a relatively simple protocol for gene overexpression with the Dox-inducible PiggyBac transposon system. We detail the steps for overexpression
Lina Wang et al.
Cell death and differentiation, 25(6), 1174-1188 (2018-01-10)
Telomeres integrity is indispensable for chromosomal stability by preventing chromosome erosion and end-to-end fusions. During meiosis, telomeres attach to the inner nuclear envelope and cluster into a highly crowded microenvironment at the bouquet stage, which requires specific mechanisms to protect
Caterina Brandmayr et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(44), 11162-11165 (2012-10-06)
Useful diversity: Quantification of modified tRNA nucleobases in different murine and porcine tissues reveals a tissue-specific overall modification content. The modification content correlates with rates of protein synthesis in vitro, suggesting a direct link between tRNA modification levels and tissue-specific translational