Fortfahren mit
V900454
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure)
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
3-Carboxy-4-nitrophenyldisulfid, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithio-dibenzoesäure, Bis-(3-carboxy-4-nitrophenyl)-disulfid, DTNB, Ellmans Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.35
EC Number:
200-714-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1896821
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)