Merck
V900375
Adenin -sulfat (Salz)
Vetec, reagent grade, ≥99%
Synonym(e):
6-Amino-purin -hemisulfat (Salz), Adenin -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.17
EC Number:
206-286-5
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3820263
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
biological source
synthetic
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥99%
form
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is