Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-811-1
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Application
- L-Arginine-Dependent Nitric Oxide Production in the Blood of Patients with Type 2 Diabetes: A Pilot, Five-Year Prospective Study.: This study examines the role of L-Arginine in nitric oxide production in diabetic patients, proposing its potential benefits for managing vascular complications in diabetes (Stoian et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Substrat von Stickstoffmonoxid-Synthase, das zu Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgesetzt wird. Induziert Insulinfreisetzung über einen Stickstoffmonoxid-abhängigen Mechanismus.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?