Fortfahren mit
V900168
Aluminiumsulfat Hydrat
Vetec, reagent grade, 98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.15 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-135-0
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Form:
chunks or granules, powder, crystals or beads
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
form
chunks or granules, powder, crystals or beads
density
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)