Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.12
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-677-4
Beilstein/REAXYS Number:
506166
MDL number:
Concentration:
~80%
Grade:
LR
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Thioglykolsäure, LR, ~80%
grade
LR
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
0.4 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec™
autoignition temp.
662 °F
concentration
~80%
refractive index
n
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, thiol
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglykolsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?