Fortfahren mit
V800311
Kaliumchlorid
AR, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
AR
Form:
crystalline powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
AR
product line
Vetec
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
pH
5-8 (5% in water)
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)