Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CuSO4 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.69
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
AR
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
AR
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.02%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
Copper(II) sulfate is an inorganic Lewis acid commonly used to promote acid?catalyzed organic reactions. It is used as a reagent for the synthesis of copper carbenoids. It can also act as an effective redox catalyst in combination with other mixed oxidizing systems.
Application
Copper(II) sulfate pentahydrate can be used to prepare:
- Polydopamine-derived flower-like copper phosphate crystal microstructures with a large surface area.
- Graphene oxide-enzyme based flower-like hybrid nanocomposite materials applicable in wastewater treatment.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?