Fortfahren mit
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
grade
AR
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
solid
pH
3.0-5.5
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.0050%
cation traces
Fe: ≤0.0020%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-13-1
7791-13-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?