Wichtige Dokumente
V800101
Calciumcarbonat
AR, ≥98.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98.5%
Form
powder
pH-Wert
8
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Na: ≤0.10%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)