Fortfahren mit
V800070
Benzaldehyd
AR, ≥99%
Synonym(e):
Bittermandel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
EC Number:
202-860-4
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
AR
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
product line
Vetec
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)