Wichtige Dokumente
V800045
Ammoniumeisen(III)-sulfat Dodecahydrat
AR, ≥99%
Synonym(e):
Ammoniumeisenalaun, Eisen(III)-ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES String
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)