Wichtige Dokumente
V001972
Quecksilber(II)-chlorid
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Anwendung
- Imines, enamines, and 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives by the addition of aromatic amines to terminal acetylenes.
- N-substituted 2,5-dialkylpyrrolidines from unsaturated amines.
- 5-aminotetrazoles by the electrocyclization reaction between azide and thioureas.
- Cyclopentanols from α, β-unsaturated ketones in the presence of zinc via reductive dimerization and cyclization.
It can also be used as a precursor for the preparation of Hg(II) imprinted and non-imprinted copolymers for the separation of Hg(II) from natural water.
Haftungsausschluss

Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.