1724678
USP
Zileuton-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophen, Bis(benzo[b]thien-2-yl)methanon
Größe auswählen
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zileuton
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[s]1c2c(cc1C(=O)c3[s]c4c(c3)cccc4)cccc2
InChI
1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
InChIKey
XGEOFOPAAWHTSM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)