Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 465,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cholecalciferol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
- Cholecalciferol
- Cholecalciferol Capsules
- Ergocalciferol
- Ergocalciferol Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| API family cholecalciferol | API family salmeterol | API family carotenes | API family ubidecarenone |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80666-48-4 + 67-97-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?