Fortfahren mit
1707770
USP
Ursolsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3β-Hydroxy-12-ursen-28-säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2228563
€ 339,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ursolic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
292 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ursolic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Powdered Holy Basil Leaf Extract
  • Powdered Holy Basil Leaf
  • Holy Basil Leaf
Biochem/physiol Actions
Triterpenoid ist in vielen verschiedenen Obstsorten, auch in Äpfeln, zu finden. Herzschutzmittel und Anti-Tumor-Wirkstoff. Seine Eignung als potenzielles Therapeutikum für die Alzheimer-Krankheit infolge seiner hemmenden Wirkung auf die Interaktionen zwischen Amyloid-β und dem CD36-Rezeptor wird derzeit untersucht.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0324059589797672315
Ursolsäure United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707770
Ursolsäure
Ursolsäure primary reference standard
03240595
Ursolsäure
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mp
-
API family
ursolic acid
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursolsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
580.5 °F
flash_point_c
304.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)