Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 771,00 |
Über diesen Artikel
agency
USP
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
bp
277 °C (lit.)
mp
125-130 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
InChI key
PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 125-130 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| bp 277 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
target_organs
Liver
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - Repr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
732-26-3
732-26-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?