Fortfahren mit
1686386
USP
Triglycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Gly-Gly-Gly, Glycyl-glycyl-glycin, Triglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CONHCH2CONHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1711130
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triglycine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
InChI key
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Alosetron-Hydrochlorid ist zur Verwendung in Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Auch zur Verwendung gemäß USP-Monografie, zum Beispiel mit Alosetron-Tabletten.
Biochem/physiol Actions
Substrat für reproduzierbare Serumproteinmessungen mittels Biuret-Reaktion und für die Untersuchung von Aminotripeptidasen.
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G137712949761576708
Triglycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1686386
Triglycin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
triglycine
API family
-
API family
glutamic acid
API family
propylene glycol
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triglycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)