Fortfahren mit
1545001
USP
Kunststoffadditiv 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Didodecyl 3,3′-Thiodipropionat, Thiodipropansäure-dilaurylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.84
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
0.2 mmHg ( 163 °C)
form
flakes
manufacturer/tradename
USP
mp
40-42 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
USP Biologics
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI key
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Plastic additive 9 plays an important role in enhancing the performance of biologic drug packaging and delivery systems. As a USP reference standard, this additive helps ensure the stability and integrity of biologics, preventing the degradation or leakage of sensitive biologic compounds during their lifecycle, from manufacturing to patient use.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Der USP-Referenzstandard Kunststoffadditiv 9 ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Dieses Produkt ist Teil des USP-Biologics-Programms.
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pha
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2155016D128406PHR3094
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
>97%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
form
flakes
form
-
form
powder
form
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kunststoffadditiv 9
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)