Fortfahren mit
1477411
USP
Octocrylen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2C=C(CN)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
octocrylene
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
InChI key
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Octocrylen ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.​
Disclaimer
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR108302343415820
Octocrylen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1477411
Octocrylen
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
97%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
refractive index
n20/D 1.567 (lit.), n20/D 1.567±0.001
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
API family
octocrylene
API family
octocrylene
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octocrylen
signalword
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)