1375241
USP
Maprotilin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-N-methylprop-2-en-1-amin -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
maprotiline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Maprotiline Hydrochloride
- Maprotiline Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)