Wichtige Dokumente
1359426
USP
Levetiracetam-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-N-[1-(Aminocarbonyl)-propyl]-4-chlor-butanamid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levetiracetam
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(N)=O
InChI
1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
QBJNYRYTZPBHFT-LURJTMIESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Levetiracetam
- Levetiracetam Oral Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)