Fortfahren mit
8.17073
Fumarsäure
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE
Synonym(e):
Fumarsäure, trans-1,2-Ethylendicarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-743-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
375 °C
potency
9300 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
transition temp
flash point 273 °C
solubility
4.9 g/L
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Fumarsäure ist eine häufig verwendete Substanz für Anwendungen im Nahrungsmittel- und Pharmabereich. In Arzneimitteln wird Fumarsäure vorwiegend als pH-Modifizierer eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1270128670876635
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
agency
ChP, NF, JPE
agency
traceable to Ph. Eur. F0600000, traceable to USP 1286708
agency
-
agency
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
solubility
4.9 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumarsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
523.4 °F
flash_point_c
273 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
817073905004022536931814
817073100004022536702599
Questions