Wichtige Dokumente
1188301
USP
Dichlorvos
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2-Dichlorvinyl-dimethyl-phosphat, DDVP
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dichlorvos
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP(=O)(OC)O\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
InChIKey
OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)