Fortfahren mit
1140292
USP
Clomipramin-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
15 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.70
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
251-301-0
NACRES:
NA.24
€ 1.270,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clomipramine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cccc3)N2
InChI
1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
InChI key
MHUXTOYYIDFXRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Application
Clomipramine Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y000013411402691140270
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
API family
clomipramine
API family
clomipramine
API family
clomipramine
API family
clomipramine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)