Merck
SY3371475831
Synthonix Corporation
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
SZAAHQWPPBNUQR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6137.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/6137.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)