Merck
Z777277
Antibodix® WCX-NP (1.7 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
L × ID:
1 cm × 2 mm
Partikelgröße:
1.7 μm
Aktive Matrixgruppe:
weak cation exchange phase
Porengröße:
non-porous
Matrix:
polymeric
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Antibodix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 1.7 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Antibodix®
Hersteller/Markenname
Sepax 602NP2-2001C
Verpackung
1 ea of
Parameter
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak cation exchange phase
Partikelgröße
1.7 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)