Z777257
Proteomix® WAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm
About This Item
Produktbezeichnung
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 404NP5-2001C
Verpackung
1 ea of
Parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak anion exchange phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)