Wichtige Dokumente
Y0002371
Mirabegron
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Mirabegron, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, YM 178, YM178(R)-Mirabegron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mirabegron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H](CNCCC1=CC=C(NC(CC2=CSC(N)=N2)=O)C=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
InChIKey
PBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)