Merck
Y0002263
N-Nitroso-diisopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamin -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
EDQM
Konzentration
in methanol
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by European Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopeia.
Anwendung
N-Nitroso-diisopropylamine EP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Artikel
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.