Wichtige Dokumente
Y0002183
Isovitexin
HRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
vitexin
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChIKey
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)