Y0002177
Olanzapine embonate for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Olanzapin-embonat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
olanzapine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]5c6c(cc5C)C(=Nc8c(cccc8)N6)N7CCN(CC7)C.Oc1c(c4c(cc1C(=O)O)cccc4)Cc2c3c(cc(c2O)C(=O)O)cccc3
InChI
1S/C23H16O6.C17H20N4S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
InChIKey
IUDQMMSLVSVGDZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)