Wichtige Dokumente
Y0002115
Benserazid für die Peakidentifizierung A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Benserazid -hydrochlorid, DL-Serin-2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)-hydrazid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
benserazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChIKey
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DDC(1644)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)