Y0002083
Methylsalicylat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure-methylester, Methyl-2-hydroxybenzoat, ‘Wintergrünöl’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
5.26 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 54 °C)
API-Familie
methyl salicylate
Selbstzündungstemp.
847 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8-−7 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChIKey
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)