Merck
SU860136
Supelco
Septen, rotes PTFE/Silikon
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
red PTFE/tan silicone
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 1.5 mm
Kompatibilität
for use with thread 8-425 screw caps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)